Learn More
3M™ serie WP98, acetato, trasparente
Codice prodotto. 15709847 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
230 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15709847 230 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15709847 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000089416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    187.65€ / pezzi 10
    Risparmia 118.35€
    38% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
La visiera 3M™ serie WP98 è la nostra visiera trasparente in acetato a elevata resistenza agli urti progettata per adattarsi agli elmetti 3M™. Può essere utilizzata con la calotta H8 grazie al semplice sistema di sostituzione della visiera.
  • Protezione da impatti e da schizzi e gocce di liquido
  • Visiera in acetato trasparente
  • Elevata resistenza agli urti
  • Può essere utilizzata con la calotta H8 grazie al semplice sistema di sostituzione della visiera
  • Testata e approvata in conformità alla normativa EN 166:2001
  • Marcatura della visiera 2C-1.2 3M 1 F 3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Larghezza (sistema metrico) 370 mm
Product Type Faceshield
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Materiale Acetone