Learn More
R&D Systems™ Acetazolamide
Codice prodotto. 18779516
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18779516 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18779516 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6742/100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Carbonic anhydrase inhibitor
Acetazolamide is a carbonic anhydrase inhibitor. Modulates epileptiform synchronization in rat brain slices. Increases speed of synaptic vesicle recycling and changes synaptic performance in ex vivo murine neuromuscular junction. Lowers intracranial pressure in healthy rats. Also potentiates the antitumor effects of the HDAC inhibitor MS 275 (Cat. No. 6208).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[5-(Aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide
CAS 59-66-5
Quantità 100 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C4H6N4O3S2
Peso formulazione 222.25
Purezza 99%