Learn More
Acetazolamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481058
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481058 5 g 5g
16402279 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16481058 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0782
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress Acetazolamide is a carbonic anhydrase (CA) IX inhibitor with an IC50 of 30 nM for hCA IX. Acetazolamide has diuretic, antihypertensive and anti-gonococcal activities.
Acetazolamide is a carbonic anhydrase (CA) IX inhibitor with an IC50 of 30 nM for hCA IX. Acetazolamide has diuretic, antihypertensive and anti-gonococcal activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Acetazolamide
CAS 59-66-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H6N4O3S2
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (224.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=NN=C(S(=O)(N)=O)S1)=O
Molecular Weight (g/mol) 222.25
Peso formulazione 222.25
Percent Purity 99.63%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only