Learn More
Acetazolamide, Mikromol™
Descrizione
Acetazolamide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetazolamide |
| CAS | 59-66-5 |
| Nomi componenti o analita | Acetazolamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C4 H6 N4 O3 S2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Acetazolamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9) |
| SMILES | CC(=O)Nc1nnc(s1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC Name | N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide |
| Vedi altri risultati |