Learn More
Acetazolamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetazolamide |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9) |
| Peso formulazione | 221.9881 |
| Percent Purity | >95% |