Learn More
Acethydrazide, 95%
Codice prodotto. 10294550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10294550 25 g Bottiglia in vetro 25g
10162890 100 g Bottiglia in vetro 100g
10135203 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10294550 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102350250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1068-57-1 | C2H6N2O | 74.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1068-57-1
Formula molecolare C2H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Numero MDL MFCD00007610
InChI Key OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acethydrazide, acetylhydrazine, acetic hydrazide, acetic acid hydrazide, acetyl hydrazide, monoacetylhydrazine, n-acetylhydrazine, ethanehydrazonic acid, acetic acid, hydrazide, acetyl hydrazine
PubChem CID 14039
ChEBI CHEBI:48978
IUPAC Name acetohydrazide
SMILES CC(=O)NN
Specifica
Materiale o nome chimico Acethydrazide
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 57.0°C to 60.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 129.0°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Perdita all'essiccatura Balance (50°C, 3 Hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (on dry substance)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CONHNH2
Quantità 25 g
Beilstein 02,191
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,chloroform
Peso formulazione 74.08
Percent Purity 95%
Forma fisica Moist Crystals and Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acethydrazide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.