Learn More
Acetic acid, 0.1N Standardized Solution
Codice prodotto. 11323667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
20 L
Dimensione della confezione:
1L
20L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11323667 1 L 1L
11333667 4 L 4L
11343667 20 L 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11323667 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035567.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Peso formulazione 60.05