Learn More
Acetic acid, ammonium salt, 97+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10712222 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
25g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10712222 500 g Flacone in plastica 500g
10351691 25 g Flacone in plastica 25g
10494701 2 kg Flacone in plastica 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10712222 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423275000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.25€
    68.20€ / 500g
    Risparmia 2.05€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 631-61-8
Formula molecolare C2H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 77.08
Numero MDL MFCD00013066
InChI Key USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC Name azano; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid, ammonium salt
Punto di fusione 114°C
Colore White
CAS min. % 97.0
pH 6.7 to 7.3 (5% soln. at 25°C)
CAS max % 100.0
Forma fisica Adhering Crystals
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 136°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in plastica
Residuo dopo la combustione 0.01% max
Intervallo percentuale saggio 97+%
Densità 1.07
Formula lineare CH3CO2NH4
Beilstein 02, 96
Fieser 01,38; 07,11
Indice di Merck 15, 492
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1480g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in acetone,in methanol: 7.89g/100mL (15°C)
Peso formulazione 77.08
Percent Purity ≥97%
Grado Reagente ACS