Learn More
Acetic acid, ammonium salt, 98%, pure
Codice prodotto. 10722021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10722021 1 kg Plastic Bottle 1kg
10103950 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
11924901 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10722021 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169880010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 631-61-8
Formula molecolare C2H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 77.08
InChI Key USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC Name azano; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid, ammonium salt
Punto di fusione 114.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 136°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare CH3CO2NH4
Quantità 1 kg
Beilstein 02,96
Fieser 01,38; 07,11
Indice di Merck 15,492
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1480g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, in methanol: 7.89 g/100mL (15°C)
Peso formulazione 77.08
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Adhering Crystals