Learn More
Acetic acid-d{4}, 99.5% (Isotopic)
Codice prodotto. 11367928
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367928 10 g 10g
11357928 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11367928 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036469.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-03-2027
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1186-52-3 | C2H4O2 | 64.08 g/mol
Acetic acid-d{4} is used as a deuterated, polar and protic solvent, in food preservatives, PH control agent, flavor enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1186-52-3
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 64.08
Numero MDL MFCD00051051
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Sinonimo acetic acid-d4, acetic-d3 acid-d, 2h3 acetic 2h acid, tetradeuteroacetic acid, 2 h? ethan 2 h oic acid, acetic acid d4, 2h4 acetic acid, cd3cood, acetic acid d, acetic acid-d4, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723903
SMILES [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid-d4
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 1.12 g/mL
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Odore Pungent, makes eyes water
Sensibilità Moisture
Quantità 10 g
Punto di fusione 17°C
Punti di ebollizione 118°C
Numero UN UN2789
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol and ether.
IUPAC Name (²H₃)ethan(²H)oic acid
Peso formulazione 64.08
Percent Purity 99.5%