Learn More
Acetic Acid-d4 (Reagent grade), CDN
Codice prodotto. 30320533
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320533 10 g 10g
30317583 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30320533 Fornitore CDN N. del fornitore CDND000110G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid-D4
CAS 1186-52-3
Formula molecolare C2 2H4 O2
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1 S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
SMILES [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name deuterio 2,2,2-trideuterioacetate
Molecular Weight (g/mol) 64.08
Peso formulazione 64.0462 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 99% Chemical Purity