Learn More
Acetic acid-isobutyl ester 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30314561
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314561 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314561 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA10016100AL1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyl Acetate
CAS 110-19-0
Nomi componenti o analita Isobutyl Acetate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H12 O2
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Isobutyl acetate, Acetic acid-isobutyl ester
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CC(C)COC(=O)C
IUPAC Name 2-methylpropyl acetate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Quantità 1 mL
Peso formulazione 116.0837 g/mol