Learn More
Acetic acid-isopropyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30316516
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316516 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316516 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DRECA10016200
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid-isopropyl ester
CAS 108-21-4
Nomi componenti o analita Acetic acid-isopropyl ester
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H10 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Acetic acid, isopropyl ester (6CI,8CI), 1-Methylethyl acetate, 2-Acetoxypropane, 2-Propyl acetate, Isopropyl acetate, Isopropyl ethanoate, NSC 9295
InChI Formula InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)C
IUPAC Name propan-2-yl acetate
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Quantità 1 mL
Peso formulazione 102.0681 g/mol