Learn More
Acetic acid-octyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30323269
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323269 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323269 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC10016350
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic Acid-Octyl Ester
CAS 112-14-1
Nomi componenti o analita Acetic Acid-Octyl Ester
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C10 H20 O2
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
Sinonimo Acetic Acid-Octyl Ester, Octyl alcohol acetate (6CI), 1-Acetoxyoctane, 1-Octanol acetate, 1-Octyl acetate, Acetic acid octanyl ester, Caprylyl acetate, n-Octyl acetate, NSC 67348, Octanyl acetate, Octyl acetate, Octyl ethanoate
InChI Formula InChI=1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCOC(=O)C
IUPAC Name octyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 172.265
Quantità 1 mL
Peso formulazione 172.1463 g/mol