Learn More
Acetic acid, potassium salt, 99+%, for biochemistry
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetic acid, potassium salt |
| Punto di fusione | 292.0°C |
| Punto d'infiammabilità | >250°C |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | CH3CO2K |
| Quantità | 500 g |
| Indice di Merck | 15,7726 |
| Informazioni di solubilità | (5 M in water) Clear colorless solution |
| Peso formulazione | 98.14 |
| Vedi altri risultati |