Per HPLC
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | Acetic acid, sodium salt |
| Punto di fusione | 324.0°C |
| Punto d'infiammabilità | >250°C |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | CH3CO2Na |
| Quantità | 50 g |
| Indice di Merck | 15,8709 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| IUPAC Name | sodio; acetato |
| Show More |