Learn More
Acetic acid, sodium salt trihydrate, 99+%, for biochemistry
Codice prodotto. 12103761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12103761 250 g Plastic bottle 250g
12183751 1 kg Plastic bottle 1kg
12193751 5 kg Plastic bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12103761 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446792500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.60€
    38.10€ / 250g
    Risparmia 2.50€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6131-90-4 | C2H3NaO2·3H2O | 136.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6131-90-4
Formula molecolare C2H3NaO2·3H2O
Molecular Weight (g/mol) 136.08
InChI Key AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC Name sodium;acetate;trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid, sodium salt trihydrate
Absorbance 0.05 max. (3M) at 260nm, 0.05 max. (3M) at 280nm
Punto di fusione 58.0°C
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3COONa·3H2O
Quantità 250 g
Indice di Merck 15,8709
Informazioni di solubilità Solubility in water: 762g/L (20°C). Other solubilities: 1g/19mL alcohol
Peso formulazione 136.08
Percent Purity 99+%
Grado Biochimica
Materia insolubile 0.005% max. (in water)