Learn More
Acetic Acid solution, Dilute (12%) EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12907153 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12907153 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12907153 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore RP 002 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.50€
    69.36€ / 1000mL
    Risparmia 20.14€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifications
Materiale o nome chimico Aminohippuric acid reagent.
Imballaggio Bottle
CAS 121-17-5
Nomi componenti o analita Acetic Acid Solution (Dilute, 12%)
Note sul grado di purezza Eur Ph Ref.: 1000402
Formula molecolare C7H3ClF3NO2
Concentrazione 1.0 N
Numero MDL MFCD00007084
InChI Key TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Tipo Mass Spectrometry Standards
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Elemento Acetic Acid
IUPAC Name 1-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 225.55
PubChem CID 8462
Quantità 1000 mL
Grado Eu. Ph.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Acetic acid,dilute (12%) European Pharmacopoeia Ref: 1000402. (RP 002)
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.