Learn More
Acetic anhydride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10023023
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Drum
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
108-24-7
C4H6O3
102.089
MFCD00008705
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
7918
CHEBI:36610
acetyl acetate
CC(=O)OC(=O)C
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
108-24-7
C4H6O3
102.089
MFCD00008705
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
7918
CHEBI:36610
acetyl acetate
CC(=O)OC(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acylation reagent for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Acetic anhydride
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.0870g/mL
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic Drum
Formula lineare (CH3CO)2O
Quantità 10 L
Beilstein 02, 166
Residuo dopo l'evaporazione 0.003 % max.
Fieser 01,3; 02,7; 05,3; 06,1; 07,1; 08,1; 09,1; 11,1; 12,1; 13,93; 14,150; 15,1
Indice di Merck 15, 55
Peso formulazione 102.09
Percent Purity ≥99.0%
Grado Analysis
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.