Learn More
Acetic anhydride, 99+%, pure
Codice prodotto. 10041530 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10041530 25 L Plastic Drum 25L
10467350 1 L Bottiglia in vetro 1L
10542351 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10041530 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 149490250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00€
    806.00€ / 25L
    Risparmia 29.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 108-24-7 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-24-7
Formula molecolare C4H6O3
Molecular Weight (g/mol) 102.089
Numero MDL MFCD00008705
InChI Key WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
PubChem CID 7918
ChEBI CHEBI:36610
IUPAC Name acetyl acetate
SMILES CC(=O)OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic anhydride
Nota nome 99+%
Colore Colorless
Densità 1.087g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic Drum
Formula lineare (CH3CO)2O
Indice di rifrazione 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589nm)
Quantità 25 L
Beilstein 02, 166
Fieser 01,3; 02,7; 05,3; 06,1; 07,1; 08,1; 09,1; 11,1; 12,1; 13,93; 14,150; 15,1
Indice di Merck 15, 55
Peso formulazione 102.09
Percent Purity ≥99.0%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.