Learn More
Acetic anhydride, 99+%
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Acetic anhydride is most suited for the conversion of cellulose into cellulose acetate and in the manufacture of aspirin. It acts as a wood preservative and solvent in examination of wood fat, fatty and volatile oils and detection of rosins. In many organic reactions it acts as a dehydrating agent. Also used in the production of isoamyl alcohol and 2-methyl furan.
Solubility
Miscible with ether, chloroform and benzene.
Notes
Reacts with water to form acetic acid with the liberation of heat violently. Incompatible with acids, alcohols, bases, oxidizing agents, reducing agents and powdered metals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Acetic anhydride |
| Punto di fusione | -73°C |
| Densità | 1.082 |
| Punti di ebollizione | 138°C to 140°C |
| Punto d'infiammabilità | 49°C (120°F) |
| Odore | Pungent |
| Indice di rifrazione | 1.39 |
| Quantità | 1000 g |
| Numero UN | UN1715 |
| Beilstein | 385737 |
| Show More |
Safety and Handling
- Acetic anhydride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic anhydride