Learn More
Acetic anhydride, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. p-7220831 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10108190 1 L 1L
10168280 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10108190 Fornitore JT Baker N. del fornitore 6004.1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Conforme alle specifiche ACS
Identificatori chimici
CAS 108-24-7
Formula molecolare C4H6O3
Molecular Weight (g/mol) 102.09
Numero MDL MFCD00008705
InChI Key WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name acetyl acetate
SMILES CC(=O)OC(C)=O
Specifica
Punto di fusione -73°C
Densità 1.08 g/cm³ (20°C)
Punti di ebollizione 139.9°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità 49°C
Intervallo percentuale saggio min. 97.0%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 L
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.003%