Learn More
Acetic anhydride-d6, for NMR, 98.5 atom % D
Codice prodotto. 10265510 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
5mL
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10265510
Marca: Thermo Scientific Acros 174670050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 16649-49-3 | C4H6O3 | 108.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic anhydride-d6
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 98.5 atom % D
Densità 1.1400g/mL
Deuterio (D) 98.0% min.
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 mL
CAS 16649-49-3
Formula molecolare C4H6O3
Formula lineare (CD3CO)2O
Numero MDL MFCD00044225
Sinonimo acetic anhydride-d6, 2h3 acetic anhydride, acetic anhydride d6, 2h3 acetyl 2h3 acetate, acetic anhydride-d6, 99 atom % d, 2 h? acetyl 2 h? acetate, 2,2,2-trideuterioacetyl 2,2,2-trideuterioacetate
InChI Key WFDIJRYMOXRFFG-WFGJKAKNSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name (2,2,2-trideuterioacetyl) 2,2,2-trideuterioacetate
Molecular Weight (g/mol) 108.13
PubChem CID 2723966
Peso formulazione 108.14
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetic anhydride-d6
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.