missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetic Anhydride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Specifica
Punto di fusione | -73.1°C |
Colore | Colorless |
pH | 3 |
Punti di ebollizione | 140°C |
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Quantità | 2.5 L |
Peso formulazione | 102.09g/mol |
Forma fisica | Liquid |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'