missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetic Anhydride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™

Catalog Number p-7072769
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
108-24-7
C4H6O3
8705
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
108-24-7
C4H6O3
8705
Punto di fusione -73.1°C
Colore Colorless
pH 3
Punti di ebollizione 140°C
Imballaggio HDPE plastic bottle
Quantità 500 mL
Peso formulazione 102.09g/mol
Forma fisica Liquid
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'