Learn More
Acetic-d3 acid-d, for NMR, 99.5 atom % D, packaged in 0.75 ml ampoules
Codice prodotto. 16348206 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7.5 mL
Dimensione della confezione:
7.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16348206 7.5 mL 7.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16348206 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 464090075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.25€
    76.50€ / 7.5mL
    Risparmia 6.75€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1186-52-3 | C2H4O2 | 64.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic-d3 acid-d
Densità 1.1300 g/mL
Punto d'infiammabilità 40°C
Indice di rifrazione 1.3709
Gravità specifica 1.13
Quantità 7.5 mL
CAS 1186-52-3
Punto di fusione 15.0°C to 16.0°C
Punti di ebollizione 115.5°C
Formula molecolare C2H4O2
Formula lineare CD3CO2D
Numero MDL MFCD00051051
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
SMILES [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name (²H₃)ethan(²H)oic acid
Molecular Weight (g/mol) 64.08
Peso formulazione 64.08
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetic-d3 acid-d, for NMR, 99.5 atom % D, packaged in 0.75 ml ampoules
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid