Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetic-d3 acid-d |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | 99.5 atom%D |
| Densità | 1.1300g/mL |
| Deuterio (D) | 99.4% min. |
| Punto d'infiammabilità | 40°C |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Indice di rifrazione | 1.3709 |
| Gravità specifica | 1.13 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Acetic-d3 acid-d
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.