Learn More
Acetoacetamide, 97%
Codice prodotto. 11398141 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11398141 100 g Bottiglia in vetro 100g
11915531 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398141 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442541000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5977-14-0 | C4H7NO2 | 101.105 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5977-14-0
InChI Key GCPWJFKTWGFEHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetoacetamide, acetylacetamide, acetoacetic acid amide, butanamide, 3-oxo, 3-oxobutanamid, unii-6o9u7cfy0t, 6o9u7cfy0t, 3-oxobutyramide, acmc-20alv9
PubChem CID 80077
ChEBI CHEBI:28515
IUPAC Name 3-oxobutanamide
SMILES CC(=O)CC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetoacetamide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -53°C to 56°C
Colore White to Yellow
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H7NO2
Formula lineare CH3C(O)CH2C(O)NH2
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Molecular Weight (g/mol) 101.11
Peso formulazione 101.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder