Learn More
Acetoacetamide, TRC
Codice prodotto. 30133515
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133515 50 g 50g
17937574 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133515 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA16180550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5977-14-0
Formula molecolare C4 H7 N O2
Molecular Weight (g/mol) 101.1
Sinonimo Acetoacetamide (6CI,7CI,8CI), 3-Oxobutanamide, 3-Oxobutyramide, Acetoacetic acid amide, Acetylacetamide, NSC 632231, α-Acetylacetamide
IUPAC Name 3-oxobutanamide
SMILES CC(=O)CC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetoacetamide
Nomi componenti o analita Acetoacetamide
Note sul grado di purezza HPLC
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C4H7NO2/c1-3(6)2-4(5)7/h2H2,1H3,(H2,5,7)
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 50 g
Peso formulazione 101.0477
Percent Purity >95%