Learn More
Acetoacetanilide, 98+%
Codice prodotto. 11438167
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11438167 250 g 250g
11428167 1000 g 1000g
11448167 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11438167 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17534.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 102-01-2 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-01-2
Formula molecolare C10H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 177.203
Numero MDL MFCD00008780
InChI Key DYRDKSSFIWVSNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetoacetanilide, butanamide, 3-oxo-n-phenyl, acetoacetic anilide, acetoacetamidobenzene, acetylacetanilide, acetoacetylaniline, acetoacetanilid, n-phenylacetoacetamide, acetoacetic acid anilide, n-acetylacetyl aniline
PubChem CID 7592
IUPAC Name 3-oxo-N-phenylbutanamide
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Acetoacetanilide
Punto di fusione 83°C to 86°C
Densità 1.26
Punti di ebollizione 129°C (24 mmHg)
Punto d'infiammabilità 150°C (302°F)
Odore Odorless
Quantità 250 g
Beilstein 473419
Indice di Merck 14,58
Peso formulazione 177.2
Percent Purity ≥98%