Learn More
Acetoacetanilide, TRC
Codice prodotto. 30313722
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313722 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313722 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1618155G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetoacetanilide
CAS 102-01-2
Formula molecolare C10H11NO2
Quantità 5 g
Sinonimo 3-Oxo-N-phenylbutanamide, 1-(Phenylamino)-1,3-butanedione, 1-(Phenylcarbamoyl)-2-propanone, 3-Oxo-N-phenylbutyramide, 4-(Phenylamino)-2,4-butanedione, Acetoacetamidobenzene, Acetoacetic Acid Anilide, Acetoacetic Anilide, Acetoacetylanilide, Coupler 633, N-(Acetoacetyl)aniline, N-Phenyl-3-oxobutanamide, N-Phenylacetoacetamide, N-Phenylacetylacetamide, NSC 2656, alpha-Acetyl-N-phenylacetamide, alpha-Acetylacetanilide, beta-Ketobutyranilide
InChI Formula InChI=1S/C10H11NO2/c1-8(12)7-10(13)11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,11,13)
SMILES CC(=O)CC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC Name 3-oxo-N-phenylbutanamide
Molecular Weight (g/mol) 177.2
Peso formulazione 177.079