Learn More
Acetoacetyl coenzyme A sodium salt, >90%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11473031 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11473031 25 mg 25mg
11463031 10 mg 10mg
11483031 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11473031 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215022425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00€
    1106.70€ / 25mg
    Risparmia 58.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Identificatori chimici
CAS 102029-52-7
Formula molecolare C25H40N7NaO18P3S
Molecular Weight (g/mol) 874.597
InChI Key RSOOKMDOLPTBRH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 133112705
IUPAC Name S-[2-[3-[[4-[[[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxy-2-hydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoylamino]ethyl] 3-oxobutanethioate;sodium
SMILES CC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)O.[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Acetoacetyl coenzyme A
Colore Yellow
Intervallo percentuale saggio >90%
Quantità 25 mg
Peso formulazione 901.6 (free acid)
Forma fisica Solid