Learn More
Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester, 98%
Codice prodotto. 11996201 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11996201 1 g Bottiglia in vetro 1g
11906211 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11996201 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436290010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21085-72-3 | C13H17BrO9 | 397.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21085-72-3
Formula molecolare C13H17BrO9
Molecular Weight (g/mol) 397.17
InChI Key GWTNLHGTLIBHHZ-SVNGYHJRSA-N
Sinonimo 2r,3r,4s,5s,6s-2-bromo-6-methoxycarbonyl tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, acetobromo-alpha-d-glucuronic acid methyl ester, bromomethyltriacetyl glucuronate, bromo-2,3,4-tri-o-acetyl-alpha-d-glucopyranuronic acid methyl ester, methyl acetobromo-alpha-d-glucuronate, 2,3,4-tri-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide uronic acid methyl ester, methyl 2s,3s,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-bromooxane-2-carboxylate, zlchem 1315, acetobromo-alpha-d-glucuronic acid, methyl ester, methyl, a-acetobromoglucuronate
PubChem CID 88785
IUPAC Name methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-bromooxane-2-carboxylate
SMILES CC(=O)OC1C(C(OC(C1OC(=O)C)Br)C(=O)OC)OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 80°C to 110°C
Colore White to Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Rotazione specifica +185° to +195° (20°C, 589nm) (c=1, ethyl acetate)
Stabilizzatore 2% (CaCO3)
Peso formulazione 397.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.