Learn More
Acetobromo-alpha-D-glucuronic Acid Methyl Ester (contains 2% CaCO3), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetobromo-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H17BrO9/c1-5(15)20-8-9(21-6(2)16)11(13(18)19-4)23-12(14)10(8)22-7(3)17/h8-12H,1-4H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 396.0056 |