Learn More
Acetochlor SAA 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30326562
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326562 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326562 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA10018450AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetochlor-sulfinyl-acetic acid
CAS 618113-86-3
Nomi componenti o analita Acetochlor-sulfinyl-acetic acid
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C16 H23 N O5 S
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Acetic acid, [[2-[(ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxoethyl]sulfinyl]- (9CI), 2-[[2-[(Ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxoethyl]sulfinyl]acetic acid, Acetochlor-sulfinyl-acetic acid, Acetochlor SAA
InChI Formula InChI=1S/C16H23NO5S/c1-4-13-8-6-7-12(3)16(13)17(11-22-5-2)14(18)9-23(21)10-15(19)20/h6-8H,4-5,9-11H2,1-3H3,(H,19,20)
SMILES CCOCN(C(=O)CS(=O)CC(=O)O)c1c(C)cccc1CC
IUPAC Name 2-[2-[N-(ethoxymethyl)-2-ethyl-6-methyl-anilino]-2-oxo-ethyl]sulfinylacetic acid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 341.42
Quantità 1 mL
Peso formulazione 341.1297 g/mol