Learn More
Acetohexamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492216
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16492216 500 mg 500mg
16468476 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16492216 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0881
MedChemExpress Acetohexamide is a first-generation sulfonylurea medication used to treat diabetes mellitus type 2; stimulate the pancreas to secrete insulin.
Acetohexamide is a first-generation sulfonylurea medication used to treat diabetes mellitus type 2
Specifica
Materiale o nome chimico Acetohexamide
CAS 968-81-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H20N2O4S
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (77.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(C(C)=O)C=C1)(NC(NC2CCCCC2)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 324.4
Peso formulazione 324.4
Percent Purity 99.39%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only