Learn More
Acetohexamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetohexamide |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H20N2O4S/c1-11(18)12-7-9-14(10-8-12)22(20,21)17-15(19)16-13-5-3-2-4-6-13/h7-10,13H,2-6H2,1H3,(H2,16,17,19) |
| Peso formulazione | 324.1144 |
| Percent Purity | >95% |