Learn More
Acetohydrazide, TRC
Codice prodotto. 30133645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133645 5 g 5g
30041138 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133645 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1637705G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1068-57-1
Formula molecolare C2H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Sinonimo Acetic Acid Hydrazide, Acethydrazide, Acetic hydrazide, Acetohydrazine, Acetyl hydrazide, Acetylhydrazine, ENT-61241, Ethanehydrazonic Acid, Monoacetylhydrazine, NSC 2271, NSC 53155
IUPAC Name acetohydrazide
SMILES CC(=O)NN
Specifica
Materiale o nome chimico Acetohydrazide
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C2H6N2O/c1-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)
Peso formulazione 74.048