Learn More
Acetoin (~90%), TRC
Codice prodotto. 30011040
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011040 5 g 5g
30005391 50 g 50g
30006026 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011040 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1637785G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-86-0
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Sinonimo 2-Butanone, 3-hydroxy-, 3-Hydroxy-2-butanone, (±)-3-Hydroxybutan-2-one, (±)-Acetoin, 1-Hydroxyethyl methyl ketone, 2,3-Butanolone, 2-Hydroxy-3-butanone, 3-Hydroxybutanone, 3-Hydroxyl-2-butanone, 3-Oxo-2-butanol, Acetoin, Acetoine, Acetyl methyl carbinol, DL-Acetoin, Dimethylketol, Methanol, acetylmethyl-, NSC 7609, γ-Hydroxy-β-oxobutane
IUPAC Name 3-hydroxybutan-2-one
SMILES CC(O)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Acetoin
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
Peso formulazione 88.0524