Learn More
Acetoin, 96%, dimer
Codice prodotto. 10435081 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10435081 500 g Bottiglia in vetro 500g
10196840 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10435081 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 411955000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 23147-57-1 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23147-57-1
Formula molecolare C8H16O4
Molecular Weight (g/mol) 176.21
Numero MDL MFCD00038696
InChI Key DFMGATPNJMFDCR-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl
PubChem CID 179
ChEBI CHEBI:15688
IUPAC Name 3-hydroxybutan-2-one
SMILES CC1OC(C)(O)C(C)OC1(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetoin
Nota nome pract., 93%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 15.0°C
Colore Green-Yellow to Yellow or White to Yellow
Densità 1.0000g/mL
Punti di ebollizione 148.0°C
Punto d'infiammabilità 50°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCH(OH)CH3
Indice di rifrazione 1.4171
Quantità 500 g
Beilstein 01, 827
Indice di Merck 15, 63
Gravità specifica 1
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,insoluble in vegetable oil
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid (Monomer) or Powder or Crystals (Dimer)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetoin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.