Learn More
Riedel-de Haën Acetone
Codice prodotto. 15955650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7 L
18 L
Dimensione della confezione:
18L
7L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15955650 7 L 7L
15945650 18 L 18L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15955650 Fornitore Riedel-de Haën N. del fornitore 242017L
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Acetone, Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., ≥99% (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals.
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-Propanone, Dimethyl Ketone
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Acetone
pH Not applicable
Punto di fusione -95°C
CAS min. % ≥90.00%
Colore Colorless
CAS max % ≤100.00%
Densità 0.79 g/cm3 (20°C)
Quantità 7 L
Punto d'infiammabilità -17°C
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti Puriss.
Formula lineare CH3COCH3
Pressione del vapore 240 hPa (20°C)
Viscosità 0.32 mPa.s (20°C)
Numero UN UN1090
Punti di ebollizione 55°C to 57°C (1.013 hPa)
Percent Purity ≥99.00%
Grado Pharmacopeia
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetone
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.