Learn More
Acetone, 99.5+%, for analysis
Codice prodotto. 10194140 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Metal Drum
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10194140 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10295940 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10134100 1 L EcoSafPak™ Glass Bottle 1L
13188453 2.5 L Plastic Bottle 2.50L
10109132 5 L Plastic Drum 5L
10097962 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10194140 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 176800025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.15€
    86.60€ / 2.5L
    Risparmia 7.55€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -95.0°C
Nota nome For analysis
CAS min. % 99.5
CAS max % 100.0
Informazioni di decomposizione >4°C
Densità 0.7900g/mL
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità −20°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3585
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Intervallo percentuale saggio 99.5+%
Gravità specifica 0.79
Formula lineare CH3COCH3
Pressione del vapore Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
Viscosità 0.32 mPa.s (20°C)
Acqua 0.5% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 635
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Indice di Merck 15, 65
Punti di ebollizione 56.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Peso formulazione 58.08
Percent Purity ≥99.5%
Grado Analisi
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.