Learn More
Acetone ≥ 99.5%, AR, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15212638
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15212638 2.5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15212638 Fornitore Macron Fine Chemicals N. del fornitore 677625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.02€
    80.10€ / pezzi 1
    Risparmia 34.92€
    30% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
Specifica
CAS 67-64-1
Quantità 2.5 L
Residuo dopo l'evaporazione ≤ 0.001%
Intervallo percentuale saggio ≥ 99.5%
Acido titolabile ≤ 0.0005 meq/g
Formula molecolare C3H6O
Numero MDL MFCD00008765
Numero UN 1090
Acqua ≤ 0.3%
Sinonimo 2-Propanone , DMK , Propanone , Dimethyl ketone
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC Name propan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 58.08
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..