Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetone |
| Punto di fusione | -95.0°C |
| Nota nome | Reagent ACS, Spectro Grade |
| Absorbance | 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 350nm, 0.1 max. at 340nm, 1 max. at 330nm |
| CAS min. % | 99.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Informazioni di decomposizione | >4°C |
| Densità | 0.7900g/mL |
| Quantità | 2.5 L |
| Punto d'infiammabilità | −20°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Acetone
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.