Learn More
Acetone, 99.8%, Extra Dry, AcroSeal™
Codice prodotto. 10580772 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10580772 100 mL 100mL
10689082 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10580772 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 326801000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    103.00€ / 100mL
    Risparmia 10.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -95.0°C
Nota nome Water <50 ppm
CAS min. % 99.75
Colore Colorless
CAS max % 100.0
Densità 0.7900g/mL
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −20°C
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3585
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005 % max.
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Gravità specifica 0.79
Formula lineare CH3COCH3
Viscosità 0.32 mPa.s (20°C)
Numero UN 1090; Colorless
Acqua 0.005% Max. (Coulometric)
Beilstein 01, 635
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Indice di Merck 15, 65
Punti di ebollizione 56.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Peso formulazione 58.08
Percent Purity 99.8%
Grado Ultrasecco
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.