Learn More
Acetone, 99.9%, for residue analysis, for trace analysis of polyaromatic hydrocarbons
Codice prodotto. 10449242 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10449242 1 L Bottiglia in vetro 1L
10377651 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10449242 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 326740010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.25€
    41.00€ / 1L
    Risparmia 1.25€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For residue analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -95.0°C
Nota nome Tested for Trace Analysis of Polyaromatic Hydrocarbons
Absorbance 0.009 max. at 350nm, 0.071 max. at 340nm, 0.222 max. at 335nm
CAS min. % 99.85
CAS max % 100.0
Densità 0.7900g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −20°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3585
Residuo dopo l'evaporazione 0.0001% max.
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Gravità specifica 0.79
Formula lineare CH3COCH3
Viscosità 0.32 mPa.s (20°C)
Acqua 0.1% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 635
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Indice di Merck 15, 65
Punti di ebollizione 56.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Peso formulazione 58.08
Percent Purity 99.9%
Grado Residue Analysis
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.