Learn More
Acetone, ACS, 99.5+%
Codice prodotto. 11307328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
10mL
1L
4L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11307328 1 L 1L
11317328 10 mL 10mL
11420520 500 mL 500mL
11327328 4 x 1 L 4L
11337328 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11307328 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 030698.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Acetone is a polar, aprotic solvent used in the synthesis and isolation of both organic and inorganic compounds and complexes. It plays a vital role in Jones oxidation. It is utilized for rinsing laboratory glasswares due to its low cost and volatility. It is used in the manufacture of various chemicals such as methyl isobutyl ketone, mesityl oxide, diacetone alcohol, acetic acid, iodoform, bromoform, rayon, photographic films, paint and varnish removers. It is also useful in the synthesis of t-butanesulfinamide, terpenes, thiol-stabilized gold colloids, calixphyrin macrocycles and trispyrazolylborate platinum compounds. It plays an important role in protein crystallization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione °C to 94°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.791
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità -17°C (1°F)
Odore Characteristic
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.359
Intervallo percentuale saggio >99.5%
Pressione del vapore 247 hPa (185mm Hg) at 20°C
Numero UN 1090; Colorless
Beilstein 635680
Punti di ebollizione 56°C
Informazioni di solubilità Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Peso formulazione 58.08
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone