Learn More
Acetone, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Descrizione
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetone |
Punto di fusione | -94°C (literature) |
Nota nome | ACS Reagent, ≥99.5% |
CAS min. % | ≥90.0000% |
CAS max % | ≤100.0000% |
Densità | 0.791 g/mL at 25 °C(lit.) |
Punti di ebollizione | 55°C to 57°C |
Quantità | 1 L |
Punto d'infiammabilità | −17°C |
Imballaggio | Aluminum Bottle |