Learn More
Acetone, ACS/USP-Grade, 5, Pharmco
Codice prodotto. 30286183
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
18.93L
Imballaggio:
5 Gallon Poly Pail
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione Imballaggio
30286183 18.93L -
30286177 18.93L 5 Gallon Poly Pail
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30286183 Fornitore Pharmco N. del fornitore 329000000PL05M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.52€
    775.44€ / 18.93L
    Risparmia 12.08€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone, ACS/USP
Quantità 5 Gallon
Formula molecolare C3H6O
Numero MDL MFCD00008765
Punti di ebollizione 56°C
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC Name propan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Grado Reagent