Learn More
Acetone, BAKER, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10495871 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
10 L
Imballaggio:
EcoTainer Metal Safety Can
JERRY
Dimensione della confezione:
10L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10495871 5 L EcoTainer Metal Safety Can 5L
10731472 10 L JERRY 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10495871 Fornitore JT Baker N. del fornitore 8003.5000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Meets reagent specifications for testing European Pharmacopeia monographs. For laboratory use, for organic synthesis, and for routine research.
A grade of chemicals for laboratory use, for organic synthesis, and for routine research usually controlled by physical criteria and often by assay (by GC).
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
pH 5 to 6 (20°C)
Punto di fusione -94.7°C
Colore Colorless
Aspetto Passes test
Densità 0.79g/mL at 20°C
Quantità 5 L
Limite di esplosione 2.6 - 12.8 Vol %
Punto d'infiammabilità −20°C
Identificazione Passes test
Punto di combustione 465°C
Odore Sweet, mint-like
Imballaggio EcoTainer Metal Safety Can
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Meets Ph. Eur. specifications, Manufactured in US FDA / ISO 9000 facility
Residuo dopo l'evaporazione Max. 50 ppm
Formula lineare (CH3)2CO
Pressione del vapore 30.9 kPa (25°C)
Acqua Max. 3g/L
Punti di ebollizione 56°C
Peso formulazione 58.08g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grado BAKER